missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Homo Sildenafil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Homo Sildenafil |
| CAS | 642928-07-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C23 H32 N6 O4 S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-[2-ethoxy-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, Piperazine, 1-[[3-(4,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl)-4-ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-ethyl- (9CI), Homosildenafil |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N6O4S/c1-5-8-18-20-21(27(4)26-18)23(30)25-22(24-20)17-15-16(9-10-19(17)33-7-3)34(31,32)29-13-11-28(6-2)12-14-29/h9-10,15H,5-8,11-14H2,1-4H3,(H,24,25,30) |
| LEDER | CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)S(=O)(=O)N4CCN(CC)CC4 |
| IUPAC-namn | 5-[2-ethoxy-5-(4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonylphenyl]-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 488.6 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?