Läs mer
Homoallylglycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Homoallylglycine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9) |
| Formel vikt | 129.079 |