missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Homochlorcyclizine Dihydrochloride, LoGiCal

Produktkod. 30458918
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30458918 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30458918 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3101.01

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Homochlorcyclizine Dihydrochloride
CAS 1982-36-1
Analyt- eller komponentnamn Homochlorcyclizine Dihydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H23 Cl N2 . 2 Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Homochlorcyclizine Dihydrochloride, 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]hexahydro-4-methyl-1H-1,4-diazepine hydrochloride (1:2), 1-(p-Chloro-α-phenylbenzyl)hexahydro-4-methyl-1H-1,4-diazepine dihydrochloride, 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]hexahydro-4-methyl-1H-1,4-diazepine dihydrochloride, 1-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)-4-methyl-1,4-diazacycloheptane dihydrochloride, Homochlorcyclizine dihydrochloride, Homochlorcyclizine hydrochloride, NSC 169498, SA 97 dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C19H23ClN2.2ClH/c1-21-12-5-13-22(15-14-21)19(16-6-3-2-4-7-16)17-8-10-18(20)11-9-17;;/h2-4,6-11,19H,5,12-15H2,1H3;2*1H
Lösningstyp Neat
LEDER Cl.Cl.CN1CCCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-namn 1-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]-4-methyl-1,4-diazepane;dihydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 387.77
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 386.1083 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.