missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Homocysteine-cysteine Disulfide, TRC

Produktkod. 30132573
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132573 25 mg
30012592 50 mg
30004782 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30132573 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH61600525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 4985-47-1
Molekylformel C7 H14 N2 O4 S2
Molekylvikt (g/mol) 254.33
Synonym Butyric acid, 2-amino-4-[(2-amino-2-carboxyethyl)dithio]- (6CI,7CI,8CI), 2-Amino-4-[(2-amino-2-carboxyethyl)dithio]butanoic acid, Homocysteine-cysteine Disulfide
IUPAC-namn 2-amino-4-[(2-amino-2-carboxyethyl)disulfanyl]butanoic acid
LEDER NC(CCSSCC(N)C(=O)O)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Homocysteine-cysteine Disulfide
InChI formel InChI=1S/C7H14N2O4S2/c8-4(6(10)11)1-2-14-15-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 254.0395
Frakt skick Room Temperature
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.