Läs mer
Thermo Scientific™ Homogenizer Laboratory Blender
Description
Uppnå kraftfull, pålitlig homogenisering i din provberedning med Thermo Scientific™ Homogenizer Laboratory Blender. Homogenizer levererar tyst, effektiv blandning från anrikningsmedia in Thermo Scientific™ Dry-Bags™ eller andra format.
Gör dig redo för maximal produktivitet. I kombination med Thermo Scientific Peristaltisk pump och Thermo Scientific™ Diluflux™ Automatiserad gravimetrisk dilutor, Homogenizer Laboratory Blender kommer att utrusta din laboratoriebänk med en mycket flexibel, automatiserad provanriknings- och beredningslösning.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
- Kraftfullt mångsidig: justerbar blandningskraft och gångtid gör att användarna kan anpassa sig till alla provtyper
- Tyst effektivt: homogenisera 50mL till 400mL prover tyst och effektivt
- Enkelt underhåll: rostfri konstruktion och patenterad Click& Clean™ paddlar möjliggör enkel rengöring
- Enkel installation: ett kompakt fotavtryck och enkel påseinsättning gör Homogenizer Laboratory Blender till en perfekt passform för alla laboratorier, oavsett vilket mediaformat du använder
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific varumärke, som kombinerar kraftfulla manuella, halvautomatiska och helautomatiska testprodukter och en omfattande linje av media och diagnostiska produkter för att erbjuda en komplett, komplett lösning för att snabbt leverera de produkter du behöver och de kvalitetsresultat som ditt laboratorium är beroende av.
Specifications
Specifications
| Spänning | 100 till 240 V |
| Volymintervall (metriskt) | 50 till 400 ml |
| Djup (metriskt) | 45 cm |
| Höjd (metrisk) | 37 cm |
| Bredd (metrisk) | 29 cm |
| Basmaterial | Rostfritt stål |
| Beskrivning | Homogenizer Laboratory Blender |
| Bullernivå | < 48 dB |
| Antal stroke | 4, 6, 8, 10 slag/sek. |
| Produkttyp | Homogenisator |
| Show More |