Läs mer
Kinematica™ Polytron™ PT 10-35 GT Homogenzier-drivenhet
Handla allt Kinematica Produkter
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Appliceringsvolymer 0,1mL till 10L
- 1200W motor ger tillräcklig effekt och hög hastighet som krävs för effektiv partikelstorleksminskning
- Digital motorvarvtalsreglering från 500 till 30 000 rpm
- Aggregat spetshastigheter på upp till 32 m/s ger de finaste partiklarna som möjligt
- Mjukstart förhindrar stänk av homogenat från provkärlet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Homogenisatordrivenhet |
| Spänning | 230 V |
| Volymintervall (metriskt) | 0,1 mL till 10 L |
| För användning med (applikation) | Svårbearbetade prover |