Läs mer
Homogentisic Acid-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Homogentisic Acid-13C6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O4/c9-6-1-2-7(10)5(3-6)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,5+1,6+1,7+1 |
| Formel vikt | 174.0624 |
| Procent renhet | >95% |