Läs mer
Homogentisic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16454768
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
16454768 10 mg
1 options
Produktkod. 16454768 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY113283
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Homogentisic acid is a specific metabolite in urine and serum, which is used for diagnosis of alkaptonuria.
Homogentisic acid is a specific metabolite in urine and serum, which is used for diagnosis of alkaptonuria.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Homogentisic acid
CAS 451-13-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H8O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (594.71 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(O)CC1=CC(O)=CC=C1O
Molekylvikt (g/mol) 168.15
Formel vikt 168.15
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism