Läs mer
Homogenissyra, TRC
Produktkod. 30005222
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30005222 250 mg
30008980 100 mg
30008449 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30005222 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH593400250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 451-13-8
Molekylformel C8 H8 O4
Molekylvikt (g/mol) 168.15
Synonym 2,5-Dihydroxybenzeneacetic Acid, 2,5-Dihydroxy-α-toluic Acid, 2,5-Dihydroxyphenylacetic Acid, Alcapton, Homogentisinic Acid, NSC 88940
IUPAC-namn 2-(2,5-dihydroxyfenyl)ättiksyra
LEDER OC(=O)Cc1cc(O)ccc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Homogentisic Acid
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H8O4/c9-6-1-2-7(10)5(3-6)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)
Formel vikt 168.0423