Läs mer
MedChemExpress Homoharringtonine
Produktkod. 16456268
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16456268 10 mg 10mg
1 options
Produktkod. 16456268 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY14944
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
MedChemExpress Homoharringtonine (Omacetaxine mepesuccinate;HHT) is a cytotoxic alkaloid with antitumor properties which acts by inhibiting translation elongation.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvikt (g/mol) 545.62 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 26833-87-4
Produkttyp Natural Products
Renhet 97.28%
Löslighet DMSO : ≥ 50 mg/mL (91.64 mM) ∣H2O : 1.4 mg/mL (2.57 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Omacetaxine mepesuccinate∣ HHT
Mål STAT