Läs mer
Homoharringtonine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Homoharringtonine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H39NO9/c1-27(2,33)8-5-10-29(34,16-23(31)36-4)26(32)39-25-22(35-3)15-28-9-6-11-30(28)12-7-18-13-20-21(38-17-37-20)14-19(18)24(25)28/h13-15,24-25,33-34H,5-12,16-17H2,1-4H3/t24-,25-,28+,29-/m1/s1 |
| Formel vikt | 545.2625 |