Läs mer
(+/-)-Homohistidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+/-)-Homohistidine |
| CAS | 5817-77-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7 H11 N3 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3O2/c8-6(7(11)12)2-1-5-3-9-4-10-5/h3-4,6H,1-2,8H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| LEDER | NC(CCc1c[nH]cn1)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-amino-4-(1H-imidazol-4-yl)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.18 |
| Formel vikt | 169.0851 |
| Visa mer |