Läs mer
Homomazindol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Homomazindol |
| CAS | 36951-86-7 |
| Molekylformel | C17 H15 Cl N2 O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Homomazindol, 6-(4-Chlorophenyl)-2,3,4,6-tetrahydro-pyrimido[2,1-a]isoindol-6-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15ClN2O/c18-13-8-6-12(7-9-13)17(21)15-5-2-1-4-14(15)16-19-10-3-11-20(16)17/h1-2,4-9,21H,3,10-11H2 |
| LEDER | OC1(N2CCCN=C2c3ccccc13)c4ccc(Cl)cc4 |
| IUPAC-namn | 6-(4-chlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-pyrimido[1,2-b]isoindol-6-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.767 |
| Formel vikt | 298.087 |