Läs mer
Homomorfin hydroklorid, 98 %
Produktkod. 11460367
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460367 1 g 1g
11470367 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11460367 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21749.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-08-2026
CAS: 178312-62-4 | C5H12ClNO | 137,607 g/mol
Homomorfolinhydroklorid är en användbar syntetisk mellanprodukt. Det används för att framställa homomorfolinoxazolidinon med antibakteriella aktiviteter. Det används också för att syntetisera A2A-adenosinreceptorantagonister för behandling av Parkinsons sjukdom.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, vatten/fukt. Förvaras i inert atmosfär. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 178312-62-4
Molekylformel C5H12ClNO
Molekylvikt (g/mol) 137.607
MDL-nummer MFCD02683070
InChI-nyckel LJRCWNIWOVZLKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-oxazepane hydrochloride, homomorpholine hydrochloride, 1,4-oxazepine, hexahydro-, hydrochloride, homomorpholine hcl, 1,4-oxazepan hydrochloride, 1,4 oxazepane hydrochloride, hexahydro-1,4-oxazepine hydrochloride, homomorpholine-hydrochloride, homo-morpholine hydrochloride, homomorph-oline hydrochloride
PubChem CID 23090214
IUPAC-namn 1,4-oxazepan;hydroklorid
LEDER C1CNCCOC1.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Homomorpholine hydrochloride
Smältpunkt 158°C to 164°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 137.61
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.