Läs mer
Homoftalsyra, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10694772 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10694772 100 g Glasflaska 100g
10438270 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10694772 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 120841000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89-51-0 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-51-0
Molekylformel C9H8O4
Molekylvikt (g/mol) 180.16
MDL-nummer MFCD00004326
InChI-nyckel ZHQLTKAVLJKSKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym homophthalic acid, 2-carboxymethyl benzoic acid, benzeneacetic acid, 2-carboxy, 2-carboxyphenylacetic acid, 2-carboxybenzeneacetic acid, alpha-carboxy-o-toluic acid, o-carboxymethyl benzoic acid, 2-carboxyphenyl acetic acid, o-toluic acid, alpha-carboxy, toluene-alpha,2-dicarboxylic acid
PubChem CID 66643
IUPAC-namn 2-(karboximetyl)bensoesyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Homophthalic acid
Namnnotering 99%
Smältpunkt 178.0°C to 182.0°C
Färg Grön eller vit till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HO2CCH2C6H4CO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 09, 857
Löslighetsinformation Solubility in water: 12g/L (20 c)
Formel vikt 180.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Homophthalic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.