Läs mer
Homoftalsyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11402477
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11402477 50 g 50g
11412477 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11402477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14297.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89-51-0 | C9H8O4 | 180.159 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 89-51-0
Molekylformel C9H8O4
Molekylvikt (g/mol) 180.159
MDL-nummer MFCD00004326
InChI-nyckel ZHQLTKAVLJKSKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym homophthalic acid, 2-carboxymethyl benzoic acid, benzeneacetic acid, 2-carboxy, 2-carboxyphenylacetic acid, 2-carboxybenzeneacetic acid, alpha-carboxy-o-toluic acid, o-carboxymethyl benzoic acid, 2-carboxyphenyl acetic acid, o-toluic acid, alpha-carboxy, toluene-alpha,2-dicarboxylic acid
PubChem CID 66643
IUPAC-namn 2-(karboximetyl)bensoesyra
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Homophthalic acid
Smältpunkt ∼180°C (decomposition)
Kvantitet 50 g
Beilstein 1872069
Formel vikt 180.16
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.