Läs mer
Homophthalic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Homophthalic acid |
| CAS | 89-51-0 |
| Molekylformel | C9H8O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8O4/c10-8(11)5-6-3-1-2-4-7(6)9(12)13/h1-4H,5H2,(H,10,11)(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)Cc1ccccc1C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-(carboxymethyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.15 |
| Formel vikt | 180.0423 |