Läs mer
Homoftal anhydrid, 97+%
Produktkod. 11462967
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462967 50 g 50g
11452967 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11462967 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15538.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 703-59-3 | C9H6O3 | 162,144 g/mol
Det används som en kemisk och organisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används som en kemisk och organisk
mellanprodukt.
Löslighet Bryts ner
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaringstemperatur 15 - 30 °C. Förvaras under inert gas. Förvaras åtskilt från exponering för fukt, starka oxidationsmedel, starka syror, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 703-59-3
Molekylformel C9H6O3
Molekylvikt (g/mol) 162.144
MDL-nummer MFCD00006894
InChI-nyckel AKHSBAVQPIRVAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym homophthalic anhydride, 1,3-isochromandione, isochroman-1,3-dione, 1h-2-benzopyran-1,3 4h-dione, homophthalic acid anhydride, 4h-2-benzopyran-1,3-dione, 1h-isochromene-1,3 4h-dione, 3,4-dihydro-1h-2-benzopyran-1,3-dione, 4h-benzo c pyran-1,3-dione, homophthalic anhydride 2-carboxyphenylacetic anhydride
PubChem CID 12801
IUPAC-namn 4H-isokromen-1,3-dion
LEDER C1C2=CC=CC=C2C(=O)OC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Homophthalic anhydride
Smältpunkt 140 °C till 144 °C
Kvantitet 50 g
Beilstein 5244
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Bryts ner i vatten.
Formel vikt 162.14
Procent renhet ≥97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.