Läs mer
Homofthalonitril, teknik. 80%
Produktkod. 11388785
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388785 5 g 5g
11398785 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388785 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12419.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 3759-28-2 | C9H6N2 | 142,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3759-28-2
Molekylformel C9H6N2
Molekylvikt (g/mol) 142.16
MDL-nummer MFCD00001895
InChI-nyckel GKHSEDFDYXZGCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyanomethyl benzonitrile, homophthalonitrile, 2-cyanobenzyl cyanide, 2-cyanophenylacetonitrile, alpha-cyano-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-cyano, 2-cyanobenzeneacetonitrile, o-cyanophenyl acetonitrile, o-tolunitrile, alpha-cyano
PubChem CID 77368
IUPAC-namn 2-(cyanometyl)bensonitril
LEDER N#CCC1=CC=CC=C1C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Homophthalonitrile
Smältpunkt 73 °C till 79 °C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Beilstein 1940497
Formel vikt 142.16
Procent renhet 90%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.