Läs mer
Homopiperazine, 98%
Produktkod. 10550211 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10550211 100 g Glass bottle 100g
10573484 500 g Glass bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10550211 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 120851000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 505-66-8 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 505-66-8
MDL-nummer MFCD00006933
InChI-nyckel FQUYSHZXSKYCSY-UHFFFAOYSA-N
Synonym homopiperazine, 1,4-diazacycloheptane, 1h-1,4-diazepine, hexahydro, hexahydro-1,4-diazepine, 1,4 diazepane, perhydro-1,4-diazepine, trimethyleneethylenediamine, 1,4-diazepan, unii-95cl167w8t, hexahydro-1h-1,4-diazepine
PubChem CID 68163
IUPAC-namn 1,4-diazepane
LEDER C1CNCCNC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Homopiperazine
Smältpunkt 42.0°C to 45.0°C
Färg White to Yellow
Flampunkt 64°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C5H12N2
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol
Molekylvikt (g/mol) 100.16
Formel vikt 100.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Mass
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Homopiperazine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.