Läs mer
Homopiperazin, TRC
Produktkod. 30408615
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30408615 1 g
1 options
Produktkod. 30408615 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH6014001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Homopiperazine
CAS 505-66-8
Molekylformel C5 H12 N2
Kvantitet 1 g
Synonym Hexahydro-1H-1,4-diazepine, 1,4-Diazacycloheptane, Hexahydro-1,4-diazepine, Hexahydro-1H-1,4-diazepine, Homopiperazine, Perhydro-1,4-diazepine, Trimethyleneethylenediamine
InChI formel InChI=1S/C5H12N2/c1-2-6-4-5-7-3-1/h6-7H,1-5H2
LEDER C1CNCCNC1
IUPAC-namn 1,4-diazepan
Molekylvikt (g/mol) 100.16
Formel vikt 100.1