Läs mer
(+/-)-Homoproline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+/-)-Homoproline |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2/c8-6(9)4-5-2-1-3-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9) |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 129.079 |
| Frakt skick | Room Temperature |