Läs mer
Homosalate, Mikromol™
Produktkod. 17947414
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17947414 250 mg
1 options
Produktkod. 17947414 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1570.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Homosalate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Homosalate
CAS 118-56-9
Analyt- eller komponentnamn Homosalate
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C16 H22 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Homosalate, Salicylic acid 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester, 3,3,5-Trimethylcyclohexyl salicylate
InChI formel InChI=1S/C16H22O3/c1-11-8-12(10-16(2,3)9-11)19-15(18)13-6-4-5-7-14(13)17/h4-7,11-12,17H,8-10H2,1-3H3
LEDER CC1CC(CC(C)(C)C1)OC(=O)c2ccccc2O
IUPAC-namn (3,3,5-trimethylcyclohexyl) 2-hydroxybenzoate
Molekylvikt (g/mol) 262.34
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 262.1569 g/mol