Läs mer
Homosibutramine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Homosibutramine Hydrochloride |
| CAS | 2512216-67-8 |
| Molekylformel | C18H28ClN . (HCl) |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1-(4-Chlorophenyl)-N-ethyl-N-methyl-α-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28ClN.ClH/c1-5-20(4)17(13-14(2)3)18(11-6-12-18)15-7-9-16(19)10-8-15;/h7-10,14,17H,5-6,11-13H2,1-4H3;1H |
| LEDER | CCN(C(C1(C2=CC=C(Cl)C=C2)CCC1)CC(C)C)C.Cl |
| IUPAC-namn | 1-(1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl)-N-ethyl-N,3-dimethylbutan-1-amine hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 330.33 |
| Formel vikt | 329.65 |