Läs mer
Homothioxanthone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-one |
| CAS | 1531-77-7 |
| Molekylformel | C14 H10 O S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Dibenzo[b,e]thiepin-11(6H)-one, Dosulepin Hydrochloride Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10OS/c15-14-11-6-2-1-5-10(11)9-16-13-8-4-3-7-12(13)14/h1-8H,9H2 |
| LEDER | O=C1c2ccccc2CSc3ccccc13 |
| IUPAC-namn | 6H-benzo[c][1]benzothiepin-11-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.29 |
| Formel vikt | 226.0452 |