Läs mer
Homovanillic Acid-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Homovanillic acid-13C6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 0.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4/c1-13-8-4-6(5-9(11)12)2-3-7(8)10/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)/i2+1,3+1,4+1,6+1,7+1,8+1 |
| Formel vikt | 188.078 |
| Procent renhet | >95% |