Läs mer
Homovanillsyra, 98 %
Produktkod. 10103800 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10103800 1 g Glasflaska 1g
10061980 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10103800 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 162530010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1109.45 SEK
    996.65 SEK / 1g
    Save 112.80 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 306-08-1 | C9H10O4 | 182,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 306-08-1
Molekylformel C9H10O4
Molekylvikt (g/mol) 182.18
MDL-nummer MFCD00004350
InChI-nyckel QRMZSPFSDQBLIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym homovanillic acid, 4-hydroxy-3-methoxyphenylacetic acid, 2-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, vanillacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-hydroxyphenylacetic acid, homovaniuic acid, 4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, homovanillate, 4-hydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid
PubChem CID 1738
ChEBI CHEBI:545959
IUPAC-namn 2-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)ättiksyra
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)CC(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Homovanillic acid
Namnnotering 98%
Smältpunkt 141 °C till 145 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOC6H3(OCH3)CH2CO2H
Kvantitet 1 g
Beilstein 10, 409
Merck Index 15, 4779
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lätt löslig i alkohol, eter, löslig i bensen, olöslig i cyklohexan
Formel vikt 182.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.