Läs mer
Homovanillinsyra, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11408890
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11408890 25 g 25g
11429663 1 g 1g
11439663 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11408890 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12441.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 306-08-1 | C9H10O4 | 182.175 g/mol
Fluorimetriskt reagens och huvudmetaboliten av katekolaminHomovanillinsyra används som reagens vid bestämning av oxidativa enzymer. Det är förknippat med dopaminnivåer i hjärnan. Dess närvaro stöder en diagnos av neuroblastom och malignt feokromocytom.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Löslig i
vatten, dimetylsulfoxid, etanol, metanol och etylacetat.
Noter
Ljuskänslig. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 306-08-1
Molekylformel C9H10O4
Molekylvikt (g/mol) 182.175
MDL-nummer MFCD00004350
InChI-nyckel QRMZSPFSDQBLIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym homovanillic acid, 4-hydroxy-3-methoxyphenylacetic acid, 2-4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, vanillacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3-methoxy, 3-methoxy-4-hydroxyphenylacetic acid, homovaniuic acid, 4-hydroxy-3-methoxyphenyl acetic acid, homovanillate, 4-hydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid
PubChem CID 1738
ChEBI CHEBI:545959
IUPAC-namn 2-(4-hydroxi-3-metoxifenyl)ättiksyra
LEDER COC1=C(C=CC(=C1)CC(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Homovanillic acid
Smältpunkt 140°C to 145°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2213447
Merck Index 14,4740
Löslighetsinformation Soluble in water,dimethyl sulfoxide,ethanol,methanol and ethyl acetate.
Formel vikt 182.18
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.