Läs mer
Homovanillic Acid-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Homovanillic Acid-D3 (HVA) |
| CAS | 74495-71-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9 2H3 H7 O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Homovanillic Acid-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4/c1-13-8-4-6(5-9(11)12)2-3-7(8)10/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1cc(CC(=O)O)ccc1O |
| IUPAC-namn | 2-[4-hydroxy-3-(trideuteriomethoxy)phenyl]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.19 |
| Visa mer |