missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Homovanillic Acid-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Homovanillic Acid-d5 |
| CAS | 53587-32-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9 D5 H5 O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-5-methoxy-benzene-2,3,6-d3-acetic-α,α-d2 Acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl-2,5,6-d3)acetic-2,2-d2 Acid, Benzene-2,3,6-d3-acetic-α,α-d2 acid, 4-hydroxy-5-methoxy- (9CI), 2-[4-Hydroxy-3-(trideuteriomethoxy)phenyl]dideuterioacetic acid, 4-Hydroxy-3-(methoxy-d3)benzeneacetic-d2 acid, 2-[4-Hydroxy-3-(methoxy-d3)phenyl]acetic-2,2-d2 acid, 3-(Methoxy-d3)-4-hydroxyphenylacetic-d2 acid, 3'-(Methoxy-d3)-4'-hydroxyphenylacetic-2,2-d2 acid, Homovanillic acid D5, Vanilacetic acid-d5, 4-Hydroxy-3-methoxyphenyl-D3-acetic-D2 acid, HVA-D5 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4/c1-13-8-4-6(5-9(11)12)2-3-7(8)10/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)/i2D,3D,4D,5D2 |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c(OC)c1O)C([2H])([2H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuterio-2-(2,3,6-trideuterio-4-hydroxy-5-methoxyphenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 187.2041 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?