Läs mer
Homovanilliksyra propylester, TRC
Produktkod. 30395321
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30395321 10 g
1 options
Produktkod. 30395321 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH65630010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Homovanillic Acid Propyl Ester
CAS 52744-26-0
Molekylformel C12H16O4
Kvantitet 10 g
Synonym 4-Hydroxy-3-methoxybenzeneacetic Acid Propyl Ester, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic Acid, 3-Methoxy-4-hydroxyphenylacetic Acid Propyl Ester
InChI formel InChI=1S/C12H16O4/c1-3-6-16-12(14)8-9-4-5-10(13)11(7-9)15-2/h4-5,7,13H,3,6,8H2,1-2H3
LEDER CCCOC(=O)Cc1ccc(O)c(OC)c1
IUPAC-namn propyl 2-(4-hydroxy-3-metoxyfenyl)acetat
Molekylvikt (g/mol) 224.25
Formel vikt 224.1049