Läs mer
Homovanillic Acid Propyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Homovanillic Acid Propyl Ester |
| CAS | 52744-26-0 |
| Molekylformel | C12H16O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-methoxybenzeneacetic Acid Propyl Ester, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic Acid, 3-Methoxy-4-hydroxyphenylacetic Acid Propyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16O4/c1-3-6-16-12(14)8-9-4-5-10(13)11(7-9)15-2/h4-5,7,13H,3,6,8H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCOC(=O)Cc1ccc(O)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | propyl 2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.25 |
| Formel vikt | 224.1049 |