Läs mer
Homovanillic Acid Sulfate Sodium Salt, TRC
Produktkod. 30134057
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134057 25 mg
30009740 5 mg
30003537 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134057 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH66950525MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38339-06-9
Molekylformel C9 H10 O7 S
Molekylvikt (g/mol) 262.24
Synonym 3-Methoxy-4-(sulfooxy)-benzeneacetic Acid Disodium Salt;
IUPAC-namn 2-(3-methoxy-4-sulfooxyphenyl)acetic acid
LEDER COc1cc(CC(=O)O)ccc1OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Homovanillic Acid Sulfate (HVA)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10O7S/c1-15-8-4-6(5-9(10)11)2-3-7(8)16-17(12,13)14/h2-4H,5H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13,14)
Formel vikt 262.0147
Procent renhet >95%