Läs mer
Homovanillinsyra, TRC
Produktkod. 17997804
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17997804 5 g
17939994 50 mg
17928104 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17997804 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH6695005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 306-08-1
Molekylformel C9 H10 O4
Molekylvikt (g/mol) 182.17
Synonym Benzeneacetic acid, 4-hydroxy-3-methoxy-, Acetic acid, (4-hydroxy-3-methoxyphenyl)- (6CI,8CI), 4-Hydroxy-3-methoxybenzeneacetic acid, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acetic acid, 3-Methoxy-4-hydroxyphenylacetic acid, 3'-Methoxy-4'-hydroxyphenylacetic acid, HVA, Homovanillic acid, NSC 16682, Vanilacetic acid
IUPAC-namn 2-(4-hydroxy-3-metoxyfenyl)ättiksyra
LEDER COc1cc(CC(=O)O)ccc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Homovanillic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
InChI formel InChI=1S/C9H10O4/c1-13-8-4-6(5-9(11)12)2-3-7(8)10/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)
Formel vikt 182.0579
Procent renhet >95%
Kvantitet 5 g