Läs mer
HONB, TRC
Produktkod. 30403531
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30403531 50 g
1 options
Produktkod. 30403531 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH66955050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material HONB
CAS 21715-90-2
Molekylformel C9H9NO3
Kvantitet 50 g
Synonym 3a,4,7,7a-Tetrahydro-2-hydroxy-4,7-methano-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide, 3,5-Dioxo-4-azatricyclo[5.2.1.02'6]dec-8-en-4-ol, HONB, N-Hydroxy-5-bicyclo[2.2.1]heptene-2,3-dicarboximide, N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide, NSC 100740, NSC 12953
InChI formel InChI=1S/C9H9NO3/c11-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(12)10(8)13/h1-2,4-7,13H,3H2/t4-,5+,6?,7?
LEDER ON1C(=O)C2[C@@H]3C[C@@H](C=C3)C2C1=O
Molekylvikt (g/mol) 179.17
Formel vikt 179.0582