Läs mer
ATAGO™ Honungsrefraktometer HHR-2N
Produktkod. 10051002
Change view
Mått (L x B x H):
40 x 40 x 170 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
10051002 40 x 40 x 170 mm Varje
1 options
Produktkod. 10051002 Leverantör ATAGO™ Leverantörsnummer 2522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2405.00 SEK
    1958.73 SEK / Paket med 1
    Save 446.27 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 30-12-2026
Honungsrefraktometern HHR-2N är speciellt utformad för att bestämma procentandelen vatten som finns i honung med hjälp av brytningsindex.
  • Denna handhållna honungsfuktighetsrefraktometer har manuell temperaturkompensation.
  • Funktioner
    • Handhållen bärbar honungsrefraktometer för att mäta procentandelen vatten som finns i honung (12% till 30%) med ett brytningsindexmätning
    • Minsta skala för detektering av vatteninnehåll på 0,1 %
    • Rått yttre skal med en teleskopformad, strömlinjeformad design för grepp och en skedformad spets för smidig provtagning
    • Slitstark metallkropp i formgjuten aluminium för motståndskraft mot värme och organiska lösningsmedel
Specifikationer
Typ Bärbar refraktometer
Skalområde 12,0 % till 30,0 %
Modell HHR-2N
Upplösning 0.1%
Skaltyp Brix
Vikt (metrisk) 260 g
Mått (L x B x H) 40 x 40 x 170 mm