Läs mer
Sperian™ Honeywell™ 2000 Comfort-seriens andningsskydd
Produktkod. 15341141
Change view
Modell:
2110 FFP1
2110 FFP2
2211 FFP2V
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Paket med 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
15341141 2110 FFP1 Paket med 25
15371141 2211 FFP2V Paket med 20
15361141 2110 FFP2 Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15341141 Leverantör Sperian™ Leverantörsnummer 1031590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    428.29 SEK
    284.07 SEK / Paket med 25
    Save 144.22 SEK
    33% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med en ergonomisk design för att leverera enastående nivåer av komfort och justering. Sperian™ Honeywell™ 2000 Comfort-seriens andningsskydd har en utskuren form för att ge utmärkt kompatibilitet med skyddsglasögon.
  • Fälls platt förpackad i individuellt förseglade påsar för transport och förvaring
  • Dolomite testad, visar andningsskyddens motståndskraft mot igensättning över tid
  • Med högeffektiv utandningsventil för skydd
  • Dubbla lager ansiktstätning ger komfort och skydd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 149: 2001 A1: 2009
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp FFP1
Produkttyp Andningsskydd
Storlek Intermediär
Med utandningsventil Ja
För användning med (applikation) Jordbruk, kemi, konstruktion, brandskydd, livsmedelstjänster, skogsbruk, regering, tillverkning, gruvdrift, kommunala tjänster, olja och gas, läkemedel, stål och metaller, allmännyttiga tjänster
Latexfri Ja
Modell 2110 FFP1
Kvantitet 25/Pk.
Form Platt vik