Läs mer
Sperian™ Honeywell™ Andningsskydd i 4000 Premium-serien
Produktkod. 11831781
Change view
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11831781 10/Pk. Paket med 10
1 options
Produktkod. 11831781 Leverantör Sperian™ Leverantörsnummer 1005630
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1601.25 SEK
    757.45 SEK / Paket med 10
    Save 843.80 SEK
    52% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minskar risken för kontaminering och läckage, förebygger irritation och allergier samt ökar säkerheten. Sperian™ Honeywell™ 4000 Premium-seriens andningsskydd är lätta att förvara och transportera.
  • Individuellt förpackad, engångsbruk
  • Med ultramjuk hypoallergenic Willtech™ flänstätning
  • Med absorptionsegenskaper och en tät tätande film för exceptionell komfort och passform under långa perioder
  • Förformad och färgad justerbar näsrygg
  • Stor inredning med inbyggt hakstycke
  • Ultralätt med ett vätsketåligt yttre skal
  • Glidremmar, mycket flexibla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 149:2001A1:2009, ISO 9001 / 2000, EC
Disponibel För engångsbruk
Filtertyp FFP3
Produkttyp Andningsskydd
Storlek Intermediär
Med utandningsventil Ja
För användning med (applikation) Textil-, gruv-, konstruktions-, järn- och stålindustrier, bilkarossindustri, träbearbetning, jordbruks- och trädgårdsverksamhet, livsmedelsindustri, skärning och formning av metaller, läkemedelstillverkning, kärnkraftsindustri, behandling av giftigt avfall, batteri, biologiska risker, etc.
Latexfri Ja
Modell 4311 ML respirator
Kvantitet 10/Pk.
Motståndskraftig mot Damm, dimma, rök
Form Platt vik