Läs mer
Sperian™ Honeywell™ A700 Series Clear Hard Coat Skyddsglasögon
Produktkod. 12920345
Change view
Ram färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Ram färg unitSize
12920345 Klart Varje
1 options
Produktkod. 12920345 Leverantör Sperian™ Leverantörsnummer 1015361
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger ett stenhårt skydd till ett bottenpris. Sperian™ Honeywell™ A700 Series Clear Hard Coat Skyddsglasögon ger en snygg passform för den dagliga bäraren.
  • Prisvärt och ekonomiskt för ditt företag
  • Lättviktsdesign med sporttemplar och mjuka tinningsspetsar
  • Gjuten universalnäsbrygga
  • Ger en säker, omslutande passform för komfort hela dagen
  • 8-bas polykarbonat nötningsbeständiga linser
  • Ger en 180° fält med distorsionsfritt syn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Linsbeläggning Reptålig
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon för ögon och ansikte
För användning med (applikation) Allmän användning och skydd mot stötar (45m/s), Väl lämpad för inomhusapplikationer såsom lätt tillverkning.
Ram färg Klart
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Polykarbonat