Läs mer
Sperian™ Honeywell™ A700-serien genomskinliga skyddsglasögon mot imma
Beskrivning
- Minimerar linsimbildning under extrema förhållanden
- Prisvärt och ekonomiskt för ditt företag
- Lättviktsdesign med sporttemplar och mjuka tinningsspetsar
- Gjuten universalnäsbrygga
- Ger en säker, omslutande passform för komfort hela dagen
- 8-bas polykarbonat nötningsbeständiga linser
- Ger en 180° fält med distorsionsfritt syn
Specifikationer
Specifikationer
| Linsbeläggning | Anti-dimma |
| Produkttyp | Skyddsglasögon |
| Ram färg | Klart |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Linsmaterial | Polykarbonat |