Läs mer
Honeywell™ A800 Series Clear Hard Coat Skyddsglasögon
Produktkod. 11857000
Change view
Ram färg:
Grå
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Ram färg Förpackningsstorlek
11857000 Grå Paket med 10
1 options
Produktkod. 11857000 Leverantör Honeywell Safety Products Leverantörsnummer 1015370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    963.98 SEK
    427.18 SEK / Paket med 10
    Save 536.80 SEK
    55% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger skydd som är lätt för ögonen och fickan. Sperian™ Honeywell™ A800 Series Clear Hard Coat Skyddsglasögon är hållbara och reptåliga.
  • Smal profil ger en idealisk passform för arbetare med mindre ansikten
  • Sportig styling ger en fashionabel passform
  • Nötningsbeständiga linser av polykarbonat med 9 baser
  • Ger en 180° fält med distorsionsfritt syn
  • Templar har en mjuk, vadderad insats med extra flex inbyggd
  • Mjukt nosstycke anpassar sig till olika näsbryggor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI Z87.1-2003 standarder
Linsbeläggning Hardcoat
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon för ögon och ansikte
För användning med (applikation) Allmän användning och skydd mot stötar (45m/s) Väl lämpad för inomhusapplikationer som verktyg, lätt och tung tillverkning, bioteknik, laboratorier, renrum, skeppsbyggnad och biltillverkning
Ram färg Grå
Antal per förpackning 10/Pk.
Linsmaterial Polykarbonat