Läs mer
Honeywell™ A800 Series Clear Hard Coat Skyddsglasögon
Produktkod. 12990345
:
Grå ramar
Produktkod. 12990345
Brand: Honeywell Safety Products 1015370
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger skydd som är lätt för ögonen och fickan. Sperian™ Honeywell™ A800 Series Clear Hard Coat Skyddsglasögon är hållbara och reptåliga.
  • Smal profil ger en idealisk passform för arbetare med mindre ansikten
  • Sportig styling ger en fashionabel passform
  • Nötningsbeständiga linser av polykarbonat med 9 baser
  • Ger en 180° fält med distorsionsfritt syn
  • Templar har en mjuk, vadderad insats med extra flex inbyggd
  • Mjukt nosstycke anpassar sig till olika näsbryggor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ANSI Z87.1-2003 standarder
Linsbeläggning Hardcoat
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon för ögon och ansikte
För användning med (applikation) Allmän användning och skydd mot stötar (45m/s) Väl lämpad för inomhusapplikationer som verktyg, lätt och tung tillverkning, bioteknik, laboratorier, renrum, skeppsbyggnad och biltillverkning
Ram färg Grå
Antal per förpackning 10/Pk.
Linsmaterial Polykarbonat