Läs mer
Sperian™ Honeywell™ Santa Cruz Skyddsglasögon
Ram färg:
Blått
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Justerbara skalmar med positiv låsning
- Polykarbonat linser
- Ger 99,9% UV-skydd
- Finns i blått eller rött
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 / 2000, EC EC0165 |
| Linsbeläggning | Reptålig |
| Linsfärg | Klart |
| Produkttyp | Skyddsglasögon för ögon och ansikte |
| För användning med (applikation) | UV-skyddsglasögon |
| Ram färg | Rött |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Linsmaterial | Polykarbonat |
| Rammaterial | Nylon |