Läs mer
Sperian™ Honeywell™ Clearways ansiktsskydd
Produktkod. 11806990
Change view
Produkttyp:
Pannskydd med elastiskt pannband
Visir
Linsbeläggning:
Anti-dimma
Obelagd
Linsmaterial:
Acetat
EJ TILLÄMPLIGT
Polykarbonat
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Linsbeläggning Linsmaterial Förpackningsstorlek
11806990 Visir Anti-dimma Acetat Varje
12652733 Visir Obelagd Acetat Varje
11896980 Visir Obelagd Polykarbonat Varje
11886980 Pannskydd med elastiskt pannband Obelagd EJ TILLÄMPLIGT Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11806990 Leverantör Sperian™ Leverantörsnummer 1002366
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder både styrka och hållbarhet med ekonomiska ersättningsvisir som finns i acetat eller polykarbonat. Sperian™ Honeywell™ Clearways Faceshields är lätta och bekväma nog att bära hela dagen.
  • Rekommenderas för jordbruk, kemi och skogsbruk
  • Skyddar mot faror inklusive nötning, luftburna partiklar, biologiska faror, kemikalier, stötar, stänk och mer
  • Säker, praktisk, ekonomisk integrerad visirmontering garanterar extra skydd
Beställningsinfo
Obs: Bilden visar både ögonbrynsskyddet och visiret. Båda delarna måste beställas separat. Se Browguard (11886980) och Visors (11806990, 12652733 eller 11896980).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166 1 F
Linsbeläggning Anti-dimma
Produkttyp Visir
Modell CV84AN
Antal per förpackning 1 st.
Linsmaterial Acetat