Läs mer
Sperian™ Honeywell™ Clearways ansiktsskydd
Produktkod. 11886980
Change view
Produkttyp:
Pannskydd med elastiskt pannband
Visir
Linsbeläggning:
Anti-dimma
Obelagd
Linsmaterial:
Acetat
EJ TILLÄMPLIGT
Polykarbonat
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Linsbeläggning Linsmaterial Förpackningsstorlek
11886980 Pannskydd med elastiskt pannband Obelagd EJ TILLÄMPLIGT Varje
11806990 Visir Anti-dimma Acetat Varje
12652733 Visir Obelagd Acetat Varje
11896980 Visir Obelagd Polykarbonat Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11886980 Leverantör Sperian™ Leverantörsnummer 1002346
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Erbjuder både styrka och hållbarhet med ekonomiska ersättningsvisir som finns i acetat eller polykarbonat. Sperian™ Honeywell™ Clearways Faceshields är lätta och bekväma nog att bära hela dagen.
  • Rekommenderas för jordbruk, kemi och skogsbruk
  • Skyddar mot faror inklusive nötning, luftburna partiklar, biologiska faror, kemikalier, stötar, stänk och mer
  • Säker, praktisk, ekonomisk integrerad visirmontering garanterar extra skydd
Beställningsinfo
Obs: Bilden visar både ögonbrynsskyddet och visiret. Båda delarna måste beställas separat. Se Browguard (11886980) och Visors (11806990, 12652733 eller 11896980).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166 1 F
Linsbeläggning Obelagd
Produkttyp Pannskydd med elastiskt pannband
Modell CB14
Antal per förpackning 1 st.
Material Polypropen
Linsmaterial EJ TILLÄMPLIGT