Läs mer
Sperian™ Honeywell™ Clearways ansiktsskydd
Beskrivning
- Rekommenderas för jordbruk, kemi och skogsbruk
- Skyddar mot faror inklusive nötning, luftburna partiklar, biologiska faror, kemikalier, stötar, stänk och mer
- Säker, praktisk, ekonomisk integrerad visirmontering garanterar extra skydd
Beställningsinfo
Obs: Bilden visar både ögonbrynsskyddet och visiret. Båda delarna måste beställas separat. Se Browguard (11886980) och Visors (11806990, 12652733 eller 11896980).
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 166 1 F |
| Linsbeläggning | Anti-dimma |
| Produkttyp | Visir |
| Modell | CV84AN |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Linsmaterial | Acetat |