Läs mer
Sperian™ Honeywell™ HI-STYLE™ 6000 Clear Lens Safety Glasses
Ram färg:
Cobalt Blue
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- With anti-scratch coating
- Integral temple wire provides side arm adjustment
- General use and protection against impact (45m/s)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EC 0035, EC 0086 |
| Linsbeläggning | Scratch-resistant |
| Linsfärg | Clear |
| Produkttyp | Eye and Face Protection Spectacles |
| För användning med (applikation) | General use and protection against impact (45m/s) Mechanic work : Grinding, turning, milling |
| Ram färg | Cobalt Blue |
| Antal per förpackning | 1 Ea. |
| Linsmaterial | Polycarbonate |
| Rammaterial | Polyamide |