Läs mer
Honeywell™ Edge™ T5600 Safety Glasses
Ram färg:
Black
Blue
Gray
Linsfärg:
Clear
Smoke
Transmittansvärde:
Luminous Transmittance (Nominal): 10%
Luminous Transmittance (Nominal): 90%
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Product Type: Safety Glasses
- Material (Frame): Nylon
- Material (Lens): Polycarbonate (PC)
- Lens Treatment: 4A-Coated
- Lens Properties: Anti-Fog, Anti-Scratch, Anti-UV, Anti-Static
- UV Protection: 99% up to 365 nm
- Impact Resistance: 6 mm Steel Ball at 45 m/sec.
- Temperature Resistance: Up to 80°C
- Standards: EN 166 1F (Lens), EN 166 F (Frame)
- Weight: 32 g
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 166 1F (Lens), EN 166 F (Frame) |
| Linstyp | Curved Mono-Lens |
| Tjocklek (engelska) | 0.09 in. |
| Tjocklek (metrisk) | 2.25 mm |
| Linsbeläggning | Anti-fog, Anti-static, Scratch-resistant, UV-treated |
| Linsfärg | Clear |
| Produkttyp | Safety Glasses |
| För användning med (applikation) | Eye Protection |
| Ram färg | Gray |
| Modell | Edge T5600 |
| Visa mer |