Läs mer
Brady™ Honeywell Förbättrad Xenon 1952H HD Bluetooth-skanner
Produktkod. 17282304 Handla allt Brady Produkter
Change view
Anslutningstyp:
Bluetooth, USB
Produktkod. Anslutningstyp
17282304 Bluetooth, USB
1 options
Produktkod. 17282304 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 306803
Beräknad leverans: 11-12-2026
Den trådlösa områdesavbildningsskannern Xenon 1952H HD ger överlägsen streckkodsskanning och digital bildfångst.
  • Xenon 1952H HD innehåller en revolutionerande avkodningsarkitektur och en anpassad sensor, vilket möjliggör utökat skärpedjup, snabbare läsning och förbättrad skanningsprestanda på streckkoder av dålig kvalitet
  • Från linjära streckkoder med hög densitet till 2D-streckkoder som hittas direkt på skärmen på en mobil enhet, Xenon 1952H HD avkodar praktiskt taget alla streckkoder med lätthet. Xenon 1952H HD har en Bluetooth Class 2, v2.1-radio, som möjliggör obegränsad rörelse upp till 10 m från basen, och ett batteri som ger upp till 14 timmars batteritid
  • För extra bekvämlighet hjälper ett personsökningssystem att hitta felplacerade skannrar
Specifikationer
Beskrivning Hög densitet Imager Sensor
Anslutningstyp Bluetooth, USB
Strömförsörjning Litiumjonbatteri
Alternativt artikelnummer XENON 1952 HHD