Läs mer
Sperian™ Honeywell™MILLENIA™ Skyddsglasögon med svart ram
Produktkod. 11867221
:
Svarta ramar
Produktkod. 11867221
Brand: Sperian™ 1000001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klassisk och enkel till utseendet men mycket sofistikerad i designen. Sperian™ Honeywell™ MILLENIA™ Svarta skyddsglasögon erbjuder en balanserad passform och större visuell komfort.
  • Praktiskt taget viktlös känsla
  • Justerbar, brytbar Flexicord™ hållare
  • Klara polykarbonatlinser med anti-repbeläggning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001 / 2000, EC1131
Linsbeläggning Reptålig
Linsfärg Klart
Produkttyp Skyddsglasögon för ögon och ansikte
För användning med (applikation) Allmän användning och skydd mot stötar (45m/s), Mekaniskt arbete: Slipning, svarvning, fräsning, Skydd mot ljusbåge (100 % UV-filtrering)
Ram färg Svart
Antal per förpackning 1 st.
Linsmaterial Polykarbonat
Rammaterial Nylon